Documentos Principais
200433
Sigma-Aldrich
Polybutadiene, phenyl terminated
average Mn ~1,800
About This Item
Beilstein:
605258
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
peso molecular
average Mn ~1,800
composição
cis-1,4, 5%
trans-1,4, 10%
vinyl, 45%
densidade
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
chave InChI
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
contains 60% unsaturation
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)