SCP0170
Granulocyte Elastase Substrate human
≥95% (HPLC), lyophilized
Selecione um tamanho
R$ 926,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 926,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Produtos recomendados
Nome do produto
Granulocyte Elastase Substrate human,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥85%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)