Documentos Principais
SCP0006
Sigma-Aldrich
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 2.203,00
R$ 2.203,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 2.203,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H40N10O6
Peso molecular:
600.67
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 2.203,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥62%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)