SCP0084
Caspase 3 Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Selecione um tamanho
R$ 1.569,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.569,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Caspase 3 Substrate,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥80%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)