C1224
Caspase 3 human
≥85% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged), buffered aqueous glycerol solution, ≥1.0 units/mg protein
Sinônimo(s):
Apopain, CPP32, Yama
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged)
Nível de qualidade
Ensaio
≥85% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
≥1.0 units/mg protein
peso molecular
~30 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CASP3(836)
Descrição geral
Human recombinant C-terminal histidine tagged caspase 3 is a fully active protein consisting of 17 kDa and 13.5 kDa subunits; the 13.5 kDa subunit contains the histidine tag.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Inibidor
anticorpo
produto relacionado
substrato
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)