APT131
Caspase 3 Colorimetric Activity Assay Kit, DEVD
Caspase-3 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the sequence DEVD.
Sinônimo(s):
CPP32
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... CASP3(836)
Descrição geral
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Componentes
5X Assay Buffer (Part No. 90066): 10 mL
Caspase-3 Substrate (Ac-DEVD-pNA) (Part No. 90079): 250 μL of 3 mg/mL solution
Caspase-3 Inhibitor (Ac-DEVD-CHO) (Part No. 90067): 50 μL of 100 μM (0.05 mg/mL) in DMSO
pNA Standard (Part No. 90085): 250 μL of 10 mM in DMSO
Armazenamento e estabilidade
Special Precautions:
· After thawing reagents, use immediately or aliquot and freeze at -20°C for longer storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
· The Caspase-3 substrate and pNA standard are especially light sensitive. Maintain these reagents in amber or covered containers.