SBR00055
Polar Metabolites QC Mix
suitable for LC-MS
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 vial
adequação
suitable for LC-MS
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- The mix was designed for ESI (+/-) detection.
- The mixture comes as a ready to use solution(~9:1 ACN:10mM ammonium formate, inwater) format in crimp top (Silicone/PTFE liner) amber vial, which is suitable for use with most of the LC-MS autosamplers.
- The recommended storage temperature of the mixture is 2-8 °C, thawing of the sample is not required.
Adequação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)