SBR00052
Semi Polar Metabolites QC Mix
suitable for LC-MS
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 vial
adequação
suitable for LC-MS
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- The mix was designed for ESI (+/-) detection.
- The mixture comes as a ready to use solution(~9:1 water: ACN) format in crimp top (Silicone/PTFE liner) amber vial, which is suitable for use with most of the LC-MS autosamplers.
- The recommended storage temperature of the mixture is 2-8°C, thawing of the sample is not required.
Adequação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)