SAE0200
MycoPolyzyme
for use with yeast and fungal lysis, free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research
Selecione um tamanho
R$ 2.608,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.608,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
Características
DNA free
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Componentes
- Lyticase
- Chitinase
The enzymes are tested for absence of contaminating microbial DNA using 16S and 18S PCR amplification.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.