Documentos Principais
SAB5701849
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Raf1-S621 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.669,00
R$ 3.669,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.669,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.669,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
1.3 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer621)
Informações sobre genes
human ... RAF1(5894)
Descrição geral
This gene is the cellular homolog of viral raf gene (v-raf). The encoded protein is a MAP kinase kinase kinase (MAP3K), which functions downstream of the Ras family of membrane associated GTPases to which it binds directly. Once activated, the cellular RAF1 protein can phosphorylate to activate the dual specificity protein kinases MEK1 and MEK2, which in turn phosphorylate to activate the serine/threonine specific protein kinases, ERK1 and ERK2. Activated ERKs are pleiotropic effectors of cell physiology and play an important role in the control of gene expression involved in the cell division cycle, apoptosis, cell differentiation and cell migration. Mutations in this gene are associated with Noonan syndrome 5 and LEOPARD syndrome 2. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S621 of human Phospho-Raf1-S621
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)