Documentos Principais
ABS1004
Sigma-Aldrich
Anticorpo antifosfo-NKCC1 (Thr212/Thr217)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
phospho-NKCC1 Thr212/Thr217, Solute carrier family 12 member 2, Basolateral Na-K-Cl symporter, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr212/pThr217)
Informações sobre genes
human ... SLC12A2(6558)
Descrição geral
O cotransportador 1 de Na-K-Cl (NKCC1) é uma proteína da membrana codificada pelo gene SLC12A2 e atua no transporte de sódio/potássio/cloreto celular e na homeostase. Ele se distribui amplamente pelo organismo e desempenha funções importantes, principalmente nas glândulas que secretam líquidos. A fosforilação de Thr212/Thr217 no domínio N-terminal intracelular de NKCC1 está correlacionada à ativação do NKCC1.
Especificidade
Específico para a forma madura do NKCC1 fosforilado.
Imunogênio
Peptídeo linear correspondente ao fosfo-NKCC1 Thr212/Thr217 humano.
Aplicação
Análise de western blot: um lote representativo detectou fosfo-NKCC1 Thr212/Thr217 em lisado de células GMB43 e GBM5 (Dr. Anders Persson, UCSF) (Grim, R.P., et al. (2012). JBC. 1-31).
Análise por imunofluorescência: um lote representativo detectou fosfo-NKCC1 Thr212/Thr217 em tecido humano GMB43 (Dr. Anders Persson, UCSF) (Grim, R.P., et al. (2012). JBC. 1-31).
Categoria de pesquisa
Sinalização
O anticorpo antifosfo-NKCC1 Thr212/Thr217 é um anticorpo contra o NKCC1 fosforilado para uso em western blot e imunofluorescência.
Subcategoria de pesquisa
Neurociência de sinalização
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células GMB43.
Análise de western blot: uma diluição de 1:1.000 deste anticorpo detectou fosfo-NKCC1 Thr212/Thr217 em 10 µg de lisado de células GMB43.
Descrição-alvo
aproximadamente 250 kDa observado. Provavelmente um dímero da forma madura de NKCC1, o NKCC1 é glicosilado de forma distinta em células diferentes, o que leva a bandas não caracterizadas em alguns lisados.
forma física
Não purificado
Soro policlonal de coelho com 0,05% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Jan Kopecky et al.
Scientific reports, 12(1), 4609-4609 (2022-03-19)
Glioblastoma has remained the deadliest primary brain tumor while its current therapy offers only modest survival prolongation. Immunotherapy has failed to record notable benefits in routine glioblastoma treatment. Conventionally, immunotherapy relies on T cells as tumor-killing agents; however, T cells
Shamma S Rahman et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(12), 5217-5233 (2017-08-06)
The Eps15-homology domain-containing (EHD) protein family comprises 4 members that regulate endocytic recycling. Although the kidney expresses all 4 EHD proteins, their physiologic roles are largely unknown. This study focused on EHD4, which we found to be expressed differentially across
Zhaoqi Zhang et al.
Journal of neuroinflammation, 19(1), 163-163 (2022-06-22)
Hydrocephalus is a severe complication of intracerebral hemorrhage with ventricular extension (ICH-IVH) and causes cerebrospinal fluid (CSF) accumulation. The choroid plexus epithelium plays an important role in CSF secretion and constitutes the blood-CSF barrier within the brain-immune system interface. Although
Chong Jiang et al.
The Journal of biological chemistry, 292(8), 3137-3145 (2017-01-15)
The ubiquitin ligase Nedd4-like (Nedd4L, or Nedd4-2) binds to and regulates stability of the epithelial Na+ channel (ENaC) in salt-absorbing epithelia in the kidney, lung, and other tissues. Its role in the distal colon, which also absorbs salt and fluid
Yang Chen et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 17, 1279385-1279385 (2023-12-18)
Neuroinflammation is a pathological event associated with many neurological disorders, including dementia and stroke. The choroid plexus (ChP) is a key structure in the ventricles of the brain that secretes cerebrospinal fluid (CSF), forms a blood-CSF barrier, and responds to