Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5701554
Sigma-Aldrich
Anti-SMC1 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.162,00
R$ 3.162,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.162,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.162,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
0.21 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMC1A(8243)
Descrição geral
Proper cohesion of sister chromatids is a prerequisite for the correct segregation of chromosomes during cell division. The cohesin multiprotein complex is required for sister chromatid cohesion. This complex is composed partly of two structural maintenance of chromosomes (SMC) proteins, SMC3 and either SMC1B or the protein encoded by this gene. Most of the cohesin complexes dissociate from the chromosomes before mitosis, although those complexes at the kinetochore remain. Therefore, the encoded protein is thought to be an important part of functional kinetochores. In addition, this protein interacts with BRCA1 and is phosphorylated by ATM, indicating a potential role for this protein in DNA repair. This gene, which belongs to the SMC gene family, is located in an area of the X-chromosome that escapes X inactivation. Mutations in this gene result in Cornelia de Lange syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Jul 2013]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human SMC1
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)