PLA0019
Rabbit anti-SMC3 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
BAM, BMH, CDLS3, CSPG6, Chondroitin sulfate proteoglycan 6, HCAP, SMC protein 3, SMC-3, SMC3L1, bamacan, bamacan proteoglycan, basement membrane-associated chondroitin proteoglycan, chondroitin sulfate proteoglycan 6 (bamacan), chromosome-associated polypeptide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_005436.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... SMC3(9126)
Imunogênio
forma física
Outras notas