Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5F5, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 38.79 kDa
observed mol wt ~36 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2κ
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Mogat1(68393)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells overexpressing MGAT1.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected MGAT1 in lysates from HEK293 cells transfected with mouse MGAT1, but not in untransfected cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MGAT1 in Western Blotting applications (Lee, Y.J., et al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 109(34):13656-61).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1