Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
SAB5701363
Sigma-Aldrich
Anti-AIF1/IBA1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
IBA1 Detection Antibody, Rabbit Anti-AIF1/IBA1
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.547,00
R$ 3.547,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.547,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.547,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
0.7 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... AIF1(11629)
Imunogênio
A synthesized peptide derived from Mouse AIF1/AIF1/IBA1
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)