SAB5700783
Anti-DRP1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
DLP1, DNM1L, DRP1, DVLP, DYMPLE, EMPF, EMPF1, HDYNIV
Selecione um tamanho
R$ 3.011,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.011,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
60
78
79
80
81
82
83
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
2.07 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DNM1L(10059)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Armazenamento e estabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)