Documentos Principais
SAB5701801
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-DRP1-S637 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 4.108,00
R$ 4.108,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 4.108,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.108,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
1.51 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer637)
Informações sobre genes
human ... DNM1L(10059)
Descrição geral
This gene encodes a member of the dynamin superfamily of GTPases. The encoded protein mediates mitochondrial and peroxisomal division, and is involved in developmentally regulated apoptosis and programmed necrosis. Dysfunction of this gene is implicated in several neurological disorders, including Alzheimer′s disease. Mutations in this gene are associated with the autosomal dominant disorder, encephalopathy, lethal, due to defective mitochondrial and peroxisomal fission (EMPF). Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around S637 of human DRP1 (NP_036192.2).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)