ABC41-M
Anti-Mitofusin-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Fzo homolog, Transmembrane GTPase MFN1, Mitofusion-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MFN1(55669)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Organelle & Cell Markers
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Mitofusin-1 in 10 µg HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Three isoforms of Mitofusin-1 are produced by alternative splicing with molecular weights of ~42 kDa, ~71 kDa, and ~84 kDa Uncharacterized bands may appear at ~45 kDa, ~48 kDa, and ~55 kDa in some lysates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1