This antibody is suitable for western blot on human, mouse, and rat cells that contain VEGFA. This product is a primary antibody produced in rabbit. A goat anti-rabbit IgG (Heavy & Light chain) would be the recommended secondary antibody type.
See the link below for one possible option:
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/ap307p
SAB5700629
Anti-VEGFA antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
L VEGFA, MVCD1, VEGF, VEGF A, VEGFA, VPF
Selecione um tamanho
R$ 3.011,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.011,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
15-27
34-45
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
0.69 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VEGFA(7422)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Armazenamento e estabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
I would like to know if these antibodies can be used both on human cells and mouse cells for immunoblotiing. Also, are these primary antibodies?? and if they are which secondary antibodies will be suitable since they are from rabbit.?
1 answer-