Documentos Principais
SAB5600047
Sigma-Aldrich
Anti-BRAF (V600E) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM8, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-B-RAF1, Anti-B-raf, Anti-BRAF-1, Anti-BRAF1, Anti-NS7, Anti-RAFB1
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.826,00
100 μG
R$ 5.023,00
R$ 3.826,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.826,00
100 μG
R$ 5.023,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.826,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM8, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 0.5-2 μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-5 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-5 μg/mL
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRAF(673)
Descrição geral
BRAF (B-Raf proto-oncogene) is a serine-threonine kinase, that codes for B-Raf protein. It is located on human chromosome 7q34.
Especificidade
This antibody reacts to the BRAF V600E mutant. No cross reactivity with wild type BRAF.
Imunogênio
Peptide corresponding to BRAF V600E mutant
Ações bioquímicas/fisiológicas
BRAF (B-Raf proto-oncogene) participates in signaling direct cell growth. It induces tumor growth by initiating the mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway in various tumors like cutaneous melanoma and carcinomas of the thyroid and colon.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Maria Russi et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 180, 106311-106311 (2022-10-24)
Two clinically approved anticancer drugs targeting BRAF in melanoma patients - dabrafenib (DAB) and vemurafenib (VEM) - have been successfully encapsulated into nanomicelles formed upon self-assembly of an amphiphilic dendrimer AD based on two C18 aliphatic chains and a G2
Daniel Delev et al.
Scientific reports, 10(1), 96-96 (2020-01-11)
Long-term epilepsy-associated tumors (LEATs) represent mostly benign brain tumors associated with drug-resistant epilepsy. The aim of the study was to investigate the specific transcriptional signatures of those tumors and characterize their underlying oncogenic drivers. A cluster analysis of 65 transcriptome
Clinical significance of BRAF non-V600E mutations on the therapeutic effects of anti-EGFR monoclonal antibody treatment in patients with pretreated metastatic colorectal cancer: the Biomarker Research for anti-EGFR monoclonal Antibodies by Comprehensive Cancer genomics (BREAC) study.
Shinozaki E, et al.
British Journal of Cancer, 117(10), 1450-1450 (2017)
The significance of BRAF V600E mutation status discordance between primary cutaneous melanoma and brain metastases: The implications for BRAF inhibitor therapy.
Hannan EJ, et al.
Medicine, 96(48), e8404-e8404 (2017)
Xuhong Wang et al.
Oncology letters, 18(1), 927-935 (2019-07-11)
Keratin 19 (KRT19) is a type I cytokeratin that serves an important role in multiple types of cancer; however, little is known regarding its role in thyroid cancer. Therefore, the aim of the current study was to investigate the role