SAB4200714
Anti-Heat Shock Protein 70 (HSP70) antibody, Mouse monoclonal
clone BRM-22, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-HSP70, Anti-HSPA1A
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BRM-22, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~70 kDa
reatividade de espécies
plant, bovine, rabbit, chicken, human, fish, insect, monkey, dog, rat, sea urchin, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa cell line extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPA1A(3303)
mouse ... HSPA1A(193740)
rat ... HSPA1A(24472)
Categorias relacionadas
Descrição geral
HSP70 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A (HSPA1A), is encoded by the gene mapped to human chromosome 6p21.33. It is widely expressed in all tissues. The encoded protein is characterized with an N-terminal ATPase domain of 45kDa and a C-terminal substrate binding domain of 25kDa which is further subdivided into a β-sandwich subdomain of 15kDa and a C-terminal α-helical subdomain.
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade