SAB5500182
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
rabbit monoclonal, SP70
Sinônimo(s):
Anti-DDPAC, Anti-FTDP-17, Anti-MAPTL, Anti-MSTD, Anti-MTBT1, Anti-MTBT2, Anti-PPND, Anti-PPP1R103, Anti-TAU, Anti-tau-40
Selecione um tamanho
R$ 1.431,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.431,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-TAU antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in proprietary host, clone SP70, affinity isolated antibody
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP70, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
técnica(s)
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?