MAB361
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, Tau-5
Sinônimo(s):
G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, microtubule-associated protein tau, microtubule-associated protein tau, isoform 4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Tau Antibody, a.a. 210-241, clone Tau-5, ascites fluid, clone Tau-5, Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Tau-5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat, bovine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A previous lot of this antibody was used in immunohistochemistry.
Immunoblot:
Recognizes phosphorylated and non-phosphorylated isoforms of tau ranging in size from 45-68 kDa.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected Tau on 10 μg of PC12 lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Brain Tissue, PC12 cell lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1