SAB5500174
Anti-S6 Ribosomal Protein (phospho S240/244) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP45, affinity isolated antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP45, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chicken, mouse, bovine, frog, pig, dog, rat, rabbit
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer240/pSer244)
Informações sobre genes
human ... RPS6(6194)
Descrição geral
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2