SAB5300461
Monoclonal Anti-FOXP3 antibody produced in mouse
clone 2A11G9, ascites fluid
Sinônimo(s):
AIID, IPEX, JM2, PIDX, XPID
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A11G9, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... Foxp3(50943)
Descrição geral
Imunogênio
Mouse monoclonal antibody raised against Foxp3
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade