Documentos Principais
SAB2108477
Sigma-Aldrich
Anti-FOXP3
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti- AIID, Anti- IPEX, Anti- PIDX, Anti- XPID, Anti-JM2
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.810,00
R$ 2.810,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.810,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.810,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
47 kDa
reatividade de espécies
bovine, sheep, pig, human
concentração
0.5-1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão
NM_014009
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOXP3(50943)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human FOXP3
Ações bioquímicas/fisiológicas
Forkhead box protein P3 (FOXP3, Scurfin, Zinc finger protein JM2) encodes a novel member of the forkhead family of transcription factors. It presumably represses transcription, playing a paramount role in determining the amplitude of the response of CD4 T cells to activation
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: PHFMHQLSTVDAHARTPVLQVHPLESPAMISLTPPTTATGVFSLKARPGL
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Heather L Chaney et al.
Biology of reproduction (2021-11-19)
Conceptus secretory factors include galectins, a family of carbohydrate binding proteins that elicit cell adhesion and immune suppression by interacting with intracellular and extracellular glycans. In rodents, galectin-1 (LGALS1) promotes maternal-fetal immune tolerance in the decidua through expansion of tolerogenic