Documentos Principais
SAB4701099
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FoxP3-APC antibody produced in mouse
clone 3G3
Sinônimo(s):
AIID, IPEX, JM2, PIDX, Scurfin
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.612,00
R$ 2.612,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.612,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.612,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 4 μg/mL
nº de adesão
NM_001114377.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOXP3(50943)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody 3G3 recognizes N-terminal region of FoxP3, a 47-55 kDa transcription factor, which is the master regulator in the development and function of regulatory T cells.
Imunogênio
Full-length His-tagged recombinant murine FoxP3
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)