SAB5202464
Monoclonal Anti-4-Hydroxy-2-hexenal-Allophycocyanin antibody produced in mouse
clone 6F10
Selecione um tamanho
R$ 1.470,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.470,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
hydroxylation (4-Hydroxy-2-hexenal)
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | SAB5202536 | SAB5202470 | SAB5202374 |
---|---|---|---|
antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
clone 6F10, monoclonal | clone 6H6, monoclonal | clone 6F10, monoclonal | clone 10A10, monoclonal |
conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate | conjugate Allophycocyanin conjugate |
shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)