SAB5300084
Monoclonal Anti-HSPA5 antibody produced in mouse
clone 4E3, ascites fluid
Sinônimo(s):
BIP, FLJ26106, GRP78, HSPA5, MIF2
Selecione um tamanho
R$ 2.669,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.669,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E3, monoclonal
peso molecular
78 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPA5(3309)
Imunogênio
Mouse monoclonal antibody raised against HSPA5
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)