MABX8322
Anti-Plasmodium vivax LDH Antibody, (1mg)
clone 2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Plasmodium vivax LDH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
parasites, Plasmodium vivax
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotipo
IgG1
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Infectious Diseases
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2