Documentos Principais
67500
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-hexene
≥98.0% (GC)
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 480,00
R$ 480,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 480,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
98.19
Beilstein:
1732620
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 480,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.401
p.e.
86-88 °C (lit.)
densidade
0.705 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CC=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-6-7(3)5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
chave InChI
SUWJESCICIOQHO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)