Documentos Principais
SAB5200084
Sigma-Aldrich
Anti-CANX antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-CANX, Anti-CNX, Anti-Calnexin -NT, Anti-IP90, Anti-P90
Selecione um tamanho
200 μL
R$ 2.197,00
R$ 2.197,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1147
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 μL
R$ 2.197,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.197,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1147
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 90 kDa
reatividade de espécies
rabbit, sheep, Xenopus, mouse, rat, bovine, hamster, dog, human, guinea pig, monkey, chicken, pig
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
canine ... CANX(403908)
Descrição geral
Calnexin (CANX) is a 67kDa transmembrane protein expressed in the endoplasmic reticulum. It is part of the lectin chaperone group. The gene ID of the protein is 821.
Especificidade
Detects ~90 kDa.
Imunogênio
A 19 residue synthetic peptide based on canine calnexin and the peptide coupled to KLH.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Calnexin (CANX) takes care of protein folding. It binds to the target proteins which have only one glucose residue and aids in their folding. When the protein is released from CANX, it is then trafficked to the Golgi apparatus for further modifications.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit Antiserum
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetyana Drozdova et al.
Physiological reports, 1(4), e00086-e00086 (2013-12-05)
Nephrin, an important component of the podocyte filtration slit diaphragm, plays a key role in the maintenance of glomerular permselectivity. Mutations in nephrin lead to proteinuria and congenital nephrotic syndrome. Nephrin undergoes posttranslational modifications in the endoplasmic reticulum (ER) prior
Dorthe T Olsen et al.
Protein expression and purification, 92(1), 105-111 (2013-09-24)
Calreticulin (Crt) and calnexin (Cnx) are homologous endoplasmic reticulum (ER) chaperones involved in protein folding and quality control. Crt is a soluble ER luminal Mr 46 kDa protein and Cnx is a Mr 67kDa ER membrane protein. During purification of