Documentos Principais
SAB1305601
Sigma-Aldrich
ANTI-PHOSPHO-PDHE1A(S232) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
PDHA1, PDHE1-A type I, PHE1A, Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial
Selecione um tamanho
400 μL
R$ 3.457,00
R$ 3.457,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
400 μL
R$ 3.457,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
reatividade de espécies:
human
citations:
1
R$ 3.457,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
43296 Da
reatividade de espécies
human
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer232)
Informações sobre genes
human ... PDHA1(5160)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Huadan Xu et al.
International journal of oncology, 57(3), 733-742 (2020-07-25)
The Warburg effect is a unique metabolic feature of the majority of tumor cells and is closely related to chemotherapeutic resistance. Pyruvate dehydrogenase kinase 1 (PDK1) is considered a 'switch' that controls the fate of pyruvate in glucose metabolism. However, to