Documentos Principais
SAB5200003
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DLG4 antibody produced in mouse
clone 7E3, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-DLG4, Anti-PSD95, Anti-SAP90
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.197,00
R$ 2.197,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.197,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.197,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7E3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 100 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, bovine
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Dlg4(29495)
Especificidade
Detects a ~100 kDa protein corresponding to the molecular mass of PSD-95 on SDS PAGE immunoblots. Additional cross-reactive bands are detected at ~80 kDa and ~50 kDa in rat and mouse samples.
Imunogênio
Recombinant rat PSD-95, Native Sequence
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)