SAB4700768
Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
clone HB3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
R$ 1.422,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.422,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HB3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
hepatitis B virus
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Specificity of the antibody HB3 was verified by ELISA on panel of virus subtypes identified on International Workshop on HBsAg Subtypes (Paris, April 1975). The antibody HB3 does not cross-block with the antibody HB5.
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)