MAB16990
Anti-Hepatitis B Virus Antibody, core Antigen (ayw), clone 14E11, a.a. 134-140
ascites fluid, clone 14E11, Chemicon®
Sinônimo(s):
HBcAg
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14E11, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES:
Cross-reacts with woodchuck hepatitis virus core antigen (WHcAg), but not with duck hepatitis B virus core antigen (DHBcAg).
Imunogênio
Aplicação
Recommended working dilutions: for immunoblotting - 1:1000; for immunofluorescence - 1:200. Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade