Documentos Principais
SAB4700658
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLA-DR-DP-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-136, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-HLA-DR-DP-Fluorescein isothiocyanate
Selecione um tamanho
100 TEST
R$ 2.810,00
R$ 2.810,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 TEST
R$ 2.810,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.810,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-136, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-DRA(3122)
Descrição geral
The antibody MEM-136 recognizes common epitope on beta-chain of human HLA-DR and HLA-DP. It reacts with alpha/beta dimer as well as with dissociated beta-subunit. DR and DP are the isotypes of human MHC Class II molecules expressed on antigen-presenting cells (APC; dendritic cells, B lymphocytes, monocytes, macrophages).
Imunogênio
PHA-activated peripheral blood lymphocytes
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)