Documentos Principais
SAB4700366
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD25-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-140, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-IL-2R α chain, Anti-IL2RA
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.498,00
R$ 2.498,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.498,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.498,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-140, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL2RA(3559)
Descrição geral
The antibody MEM-140 reacts with CD25 (Interleukin-2 receptor alpha chain), a 55 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on activated B and T lymphocytes, activated monocytes/macrophages and on CD4+ T lymphocytes (T regulatory cells); it is lost on resting B and T lymphocytes.
Imunogênio
PHA-activated peripheral blood leucocytes
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1:200. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)