SAB4700532
Monoclonal Anti-CD264, azide free antibody produced in mouse
clone TRAIL-R4-01, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-TNFRSF10D, Anti-TRAIL-R4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TRAIL-R4-01, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNFRSF10D(8793)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Not finding the right product?