Documentos Principais
SAB4700141
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD80-APC antibody produced in mouse
clone MEM-233, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-B7-1
Selecione um tamanho
100 TEST
R$ 3.489,00
R$ 3.489,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 TEST
R$ 3.489,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.489,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-233, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD80(941)
Descrição geral
The antibody MEM-233 reacts with CD80 (B7-1), a 60 kDa single chain type I glycoprotein of immunoglobulin supergene family, expressed on professional antigen-presenting cells, such as dendritic cells, macrophages or activated B lymphocytes.
Imunogênio
Extracellular domain of human CD80 fused to human IgG1(Fc)
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)