SAB4600167
Monoclonal Anti-6X His IgG (H+L), CF™ 640R antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 33D10.D2.G8, purified immunoglobulin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
CF™ 640R conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
33D10.D2.G8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
fluorescência
λex 642 nm; λem 662 nm
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2