SAB4300006
Anti-phospho-GSK3A (pSer21) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp686D0638 antibody produced in rabbit, Anti-glycogen synthase kinase 3 alpha antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
R$ 2.459,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.459,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~51 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(T-S-SP-F-A)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer21)
Informações sobre genes
human ... GSK3A(2931)
1 of 4
Este Item | SAB4300001 | SAB4300237 | SAB4300287 |
---|---|---|---|
antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Imunogênio
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)