05-413
Anti-phospho-GSK3 (Tyr279/Tyr216) Antibody, clone 5G-2F
clone 5G-2F, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
GSK-3 alpha, glycogen synthase kinase 3 alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5G-2F, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
adequação
not suitable for immunoprecipitation
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr279/pTyr216)
Informações sobre genes
human ... GSK3A(2931)
mouse ... Gsk3A(606496)
rat ... Gsk3A(50686)
Descrição geral
There exists two isoforms of GSK3, alpha and beta, and they show a high degree of amino acid homology. The two isoforms of GSK3 are strictly regulated via phosphorylation. Activation of GSK3 beta is dependent upon the phosphorylation of Tyr216 (Tyr279 in GSK3 alpha). Upon activation, it has been shown to phosphorylate a number of different cellular proteins, including p53, c-Myc, c-Jun, heat shock factor 1 (HSF1), and cyclin D1
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected phospho-GSK3 in RIPA lysates from human Jurkat cells. Previous lots detected phospho-GSK3 in mouse 3T3/A31, human A431 lysates and rat L6 cells
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20ºC. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1