SAB4200872
Anti-SARS-CoV-2-Spike protein C-terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ACE2-binding protein, Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2)-binding region, COVID-19 Spike protein, Coronavirus, RBD Region, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2), Spike surface glycoprotein
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
forma
liquid
reatividade de espécies
viral
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1:1000-1:2000 using SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating.
indirect ELISA: 1/2000-1/4000 using 2 μg/mL SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).