AB1254
Anti-Cytochrome P450 Enzyme CYP3A4 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-Anti-CP33, Anti-Anti-CP34, Anti-Anti-CYP3A, Anti-Anti-CYP3A3, Anti-Anti-CYPIIIA3, Anti-Anti-CYPIIIA4, Anti-Anti-HLP, Anti-Anti-NF-25, Anti-Anti-P450C3, Anti-Anti-P450PCN1, Anti-Anti-VDDR3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, pig
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYP3A4(1576)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Immunohistochemistry: 10% formalin fixed, paraffin embedded tissues 1:200-1:400, microwave-citric acid antigen recovery is suggested.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Liver tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1