SAB4200826
Anti- Cholera Toxin-Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Cholera enterotoxin subunit B (ctxB), Cholera enterotoxin, A chain (ctxA)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
descrição
Research area: Microbiome
forma
lyophilized powder
peso molecular
subunit mol wt ~12 kDa (non-toxic CTxB )
subunit mol wt ~27 kDa (the toxic CTxA )
reatividade de espécies
Vibrio cholerae
concentração
~4 mg/mL
técnica(s)
direct ELISA: 1:8,000-1:16,000 using 5 μg/ml Cholera Toxin for coating
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Vibrio cholerae ... ctxA(57740120) , ctxB(57740119)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2