SAB4200638
Monoclonal Anti−phospho−RNA polymerase II CTD (pSer5) antibody produced in rat
clone 1H4B6, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
CCFDN, CTD (carboxy−terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) phosphatase, CTD of POLR2A, FCP1, POLR2, POLRA, RNA polymerase II subunit A C-terminal domain phosphatase, RPB1, RPBh1, RPO2, RPOL2, RpIILS, TFIIF-associating CTD phosphatase 1, hRPB221, hsRPB1, phosphatase of, subunit 1, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A 220kDa (POLR2A), serine phosphatase FCP1a, subunit 1CTDP1, transcription factor IIF-associating CTD phosphatase 1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H4B6, monoclonal
peso molecular
~250 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse, monkey, canine
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 4-8 μg/mL using using HeLa cells.
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer5)
Informações sobre genes
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2a(20020)
rat ... Polr2a(363633)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)