SAB4200201
Anti-Cyclophilin B antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CYP-S1, Anti-CYPB, Anti-OI9, Anti-PPIB, Anti-PPIase B, Anti-S-cyclophilin, Anti-SCYLP, Anti-cyclophilin-like protein, Anti-peptidyl-prolyl cis-trans isomerase B, Anti-peptidylprolyl isomerase B, Anti-rotamase B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~20 kDa
reatividade de espécies
human, rat, monkey, mouse
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using mouse 3T3 cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human HepG2 and rat NRK cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPIB(5479)
mouse ... Ppib(19035)
Descrição geral
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- in immunocapture-polymerase chain reaction (PCR) to study the interactions between CypB and Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) coat protein (CP).
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade