Documentos Principais
SAB3501143
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 (Helicase) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.648,00
R$ 3.648,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.648,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.648,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
SARS coronavirus
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
Descrição geral
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), formerly known as 2019-nCoV acute respiratory disease, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2, a virus closely related to the SARS virus. The disease is the cause of the 2019–20 coronavirus outbreak. The structure of 2019-nCoV consists of the following: a spike protein (S), hemagglutinin-esterease dimer (HE), a membrane glycoprotein (M), an envelope protein (E) a nucleoclapid protein (N) and RNA. NSP13 is a multi-functional protein with a zinc-binding domain in N-terminus displaying RNA and DNA duplex-unwinding activities with 5′ to 3′ polarity. Activity of Helicase is dependent on magnesium(3,4).
Imunogênio
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 (Helicase)antibody was raised against a peptide corresponding to 14 amino acids near the center of the SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 (Helicase) protein. The immunogen is located between 440-490 amino acids of SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 (Helicase).
Aplicação
Antibody validated: Immunohistochemistry in human samples. SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 antibody can detect 2 ng of free peptide at 1 μg/mL in ELISA. It can detect SARS-CoV-2 NSP13 recombinant protein by ELISA. All other applications and species not yet tested
forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)