temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
mouse ... CACNA1G(12291) , CACNA1H(58226) , CACNA1I(239556)
rat ... CACNA1G(29717) , CACNA1H(114862) , CACNA1I(56827)
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3